Documents
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
average Mn ~1,900 by GPC
Composition
acid groups converted to ester, 50%
Indice d'acide
200‑240 mg KOH/g
Température de transition
Tg 110 °C
Solubilité
ketones, ethers and alkali: soluble
Description générale
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Application
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Caractéristiques et avantages
Low solution viscosity and high functionality.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable