Documents
441082
Sigma-Aldrich
Gallium(III) phthalocyanine hydroxide
Dye content 75 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H17GaN8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
599.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 75%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
Chaîne SMILES 
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10