440264
Silicon tetrachloride
≥98%
Synonyme(s) :
Dow Corning® product Z-1228, STC, Tetrachlorosilane
About This Item
Densité de vapeur
5.86 (vs air)
Pression de vapeur
420 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Point d'ébullition
57.6 °C (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clé InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.