440078
Phenyl phenylacetate
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
158 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(Cc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(11-12-7-3-1-4-8-12)16-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
USVNNHYNCCJCCP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable