Documents
439827
Sigma-Aldrich
Diethyl (2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)phosphonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable