Key Documents
439789
Sigma-Aldrich
Erbium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
ErI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Densité
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges