Principaux documents
439762
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Holmium bromide, Holmium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
HoBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
919 °C (lit.)
Densité
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.