Principaux documents
439754
Sigma-Aldrich
Holmium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
HoI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
flakes
Chaîne SMILES 
I[Ho](I)I
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges