Key Documents
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CO2CH2)2C6H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Application
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.