Key Documents
439304
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BCl2F5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Pf
211 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.F[n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable