Key Documents
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-methylchromone
97%
Synonyme(s) :
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable