438448
Silver carbonate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Disilver carbonate, Silver(I) carbonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable