Principaux documents
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Activité optique
[α]20/D −4.6°, neat
Concentration
70 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.438
Densité
0.987 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC