Documents
438197
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
Mn ~2,500
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Poids mol.
Mn ~2,500
Indice de réfraction
n20/D 1.465
Viscosité
650 cSt(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>200 °C (lit.)
Température de transition
pour point 4 °C
Solubilité
H2O: soluble at <70 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCCO.CC(O)CO
Catégories apparentées
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Caractéristiques et avantages
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Forme physique
Dihydroxy functional.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable