Principaux documents
438049
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine hydrochloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable