Documents
437840
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolidinone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
167-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CN(NC1=O)c2ccccc2
Application
Photographic developer