Key Documents
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
68-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O