Principaux documents
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
Synonyme(s) :
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H40Cl2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.51
Beilstein:
1774816
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
Pf
~25 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N