Principaux documents
437042
Supelco
N-isobutyryl-D-cystéine
97%, ChiraSelect
Synonyme(s) :
N-(2-méthylpropionyl)-D-cystéine
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH[NHCOCH(CH3)2]CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
ChiraSelect
Essai
97%
Pf
97-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Clé InChI
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Informations légales
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Remplacé(e)(s) par