Principaux documents
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.34
Numéro Beilstein :
9261436
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Point d'ébullition
269 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CN)(CCC)CCCN