Documents
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
91 °C (lit.)
Densité
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(Br)C(C)Br
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup