Principaux documents
435627
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroaluminate
About This Item
Formule linéaire :
KAlF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
F[Al](F)(F)(F)[K]
Conditionnement
Packaged in poly bottles