434957
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 15,000,000, granular
Synonyme(s) :
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin
About This Item
Produits recommandés
Forme
granular
Poids mol.
average Mw 15,000,000
Composition
acrylic acid, 1.5 wt. %
Impuretés
15 wt. % adsorbed water
pH
5-7
Viscosité
4-5 cP, 0.1 % in H2O
Solubilité
water and some protic solvents: soluble
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable