Principaux documents
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
waxy solid (soft)
Poids mol.
average Mn ~2,300
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Application
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
Propriétés physiques
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable