Tacticity is not specified for this product.
434507
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
69,20 $
About This Item
69,20 $
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
Concentration
30 wt. % in H2O
pH
8-9
Viscosité
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Is the polymer atactic?