Principaux documents
434299
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride phenol complex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · 2C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.03
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentration
25-27% boron trifluoride
pb
178 °C (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
Clé InChI
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter