Principaux documents
434094
Sigma-Aldrich
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH2SiCl3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl