Principaux documents
433454
Sigma-Aldrich
Barium metaborate monohydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Ba(BO2)2·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Essai
97%
Chaîne SMILES 
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O