Key Documents
43303
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,3-propanediamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
N-Alloc-1,3-diaminopropane hydrochloride, Allyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (AT)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable