Principaux documents
432407
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Synonyme(s) :
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
500 G
90,80 $
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
90,80 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
beads
Niveau de qualité
Indice de fusion
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
Poids mol.
Mn 1,900
Contient
phenolic as antioxidant
Composition
styrene, 17 wt. %
Dureté
32 (Shore A)
Viscosité
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilité
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densité
0.92 g/mL at 25 °C
Élongation
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Caractéristiques et avantages
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Forme physique
Thermoplastic elastomer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Joseph D Sandt et al.
Advanced healthcare materials, 7(15), e1800293-e1800293 (2018-05-29)
Medical textiles are widely used to exert pressure on human tissues during treatment of post-surgical hematoma, burn-related wounds, chronic venous ulceration, and other maladies. However, the inability to dynamically sense and adjust the applied pressure often leads to suboptimal pressure