Principaux documents
432091
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonyme(s) :
Praseodymium trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
PrF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace rare earth metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Chaîne SMILES 
F[Pr](F)F
InChI
1S/3FH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Bangaru Subban et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 885-890 (2018-06-15)
The luminescence properties of praseodymium (Pr3+ ) ion in potassium bromide (KBr) host have been investigated. The excitation bands observed in the region 220-300 nm are attributed to the transitions from 4f level to the 5d crystal field splitting levels of