43124
1-(Diphenylmethyl)piperazine
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
1-Benzhydrylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (NT)
Impuretés
≤5.0% water
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
Clé InChI
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)