Principaux documents
431184
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride-co-1,4-phenylenediamine), amic acid solution
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
10 G
330,00 $
330,00 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
330,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
330,00 $
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
electronic grade
Produit purifié par
filtration through 1.0μm medium
Concentration
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Impuretés
≤10 ppm total metals
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Viscosité
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
pb
202 °C
Température de transition
Tg >400 °C (imide)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
Clé InChI
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Application
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Caractéristiques et avantages
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Autres remarques
Store at -18° C for extended shelf life.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup