Key Documents
429996
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC