Key Documents
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
environmental standard
Pureté
99%
Pf
239-241 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
Clé InChI
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable