Principaux documents
429376
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dysprosium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
DyBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Chaîne SMILES 
Br[Dy](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable