Principaux documents
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Formule linéaire :
GaI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Pf
345 °C (subl.) (lit.)
Densité
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges