Documents
429031
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
Synonyme(s) :
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
>85.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or chunks
Composition
Dye content, ≥30%
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable