Principaux documents
428981
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5H-oxazolo[2,3-b]quinazolin-5-one
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
160-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N2CCOC2=Nc3ccccc13
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11-10-12(9)5-6-14-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
QBEBJBXQJGORQQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable