Principaux documents
428558
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid
96%
Synonyme(s) :
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
255-257 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid (5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid) is a 5-aryl-2-furoic acid. It is a dantrolene metabolite and its presence in plasma and urine has been determined by HPLC.[1] It was reported to be the only product formed during the reduction of 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde by modified Cannizzaro reaction.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Furan derivatives. XXX. preparation of substituted 5-phenyl-2-furfuryl alcohols.
Frimm RAK and Kovac J.
Chemical Papers, 26, 551-556 (1972)
Determination of a dantrolene metabolite, 5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid, in plasma and urine by high-performance liquid chromatography.
E W Wuis et al.
Journal of chromatography, 526(2), 575-580 (1990-04-06)