Principaux documents
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H18BClN6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 75%
Pf
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
Chaîne SMILES 
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10