Principaux documents
426970
Supelco
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size >75 Å, 500 μm mean particle size
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Composition
, ~80% (divinylbenzene)
Taille moyenne des particules
500 μm
Dimension de pores
>1.75 mL/g pore volume
>75 Å mean pore size
Densité
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
Contains no functional groups. Polymeric adsorbent for removing soluble organics from polar solvents. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Resists degradation up to 150°C. Methanol is a good regenerant.
Application
Adsorbant polymérique insoluble utilisé pour éliminer les molécules organiques des milieux aqueux.
Caractéristiques et avantages
Billes de polymère hautement réticulées. Adsorbant très versatile, peut présenter une faible capacité pour les petites molécules organiques.
Forme physique
Billes d′adsorbant polymérique