Principaux documents
426962
Supelco
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size 100 Å, 300-1200 μm particle size
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Forme
beads
Matrice
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
Taille des particules
300-1200 μm
Dimension de pores
100 Å mean pore size
55 % porosity
Densité
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
Contains no functional groups. Polymeric adsorbent for removing soluble organics from polar solvents. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Resists degradation up to 150°C. Methanol is a good regenerant.
Application
Billes poreuses pour l′adsorption de composés organiques solubles variés de matrice polaires. Sépare les composés aromatiques des solvants hydroxyliques tels que les alcools aliphatiques. Les stéroides et les émulsifiants sont également adsorbés.
Caractéristiques et avantages
N′est pas fonctionnalisé. Résiste à la dégradation jusqu′à 150°C. Cinétiques d′adsorption/désorption rapides pour de grosses molécules organiques. Le méthanol est un bon agent de régénération.
Forme physique
Billes d′adsorbant polymérique fortement poreux
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable