Principaux documents
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Formule linéaire :
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de fusion
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Choc-traction
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
Dureté
60 (Shore D)
Température de transition
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
Application
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
Caractéristiques et avantages
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable