Principaux documents
426342
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyladipic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
112-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 - 242.6 °F
Point d'éclair (°C)
114 - 117 °C