Key Documents
425524
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethylsulfonyloxy)-1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11F3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
74 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)