Principaux documents
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H36ClIN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
611.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 97%
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Application
IR laser dye