Key Documents
423831
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CON(OCH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
Clé InChI
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup