423181
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~90,000
Synonyme(s) :
Hypromellose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Poids mol.
average Mn ~90,000
Ampleur du marquage
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
Tension de surface
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
Viscosité
15,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
Température de transition
gel point 70-90 °C
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable