422711
Acetone O-(benzyloxycarbonyl)oxime
98%
About This Item
Essai
98%
Pf
46-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=N\OC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-9(2)12-15-11(13)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
YAECLTQWHQOIQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable